Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® JustCast, Casting chamber, adjustable | Avantor
VWR® JustCast, Casting chamber, adjustable
Replacement gaskets for JustCast casting tray
Katalognr. 700-0850
Anbieter:   VWR Collection
VWR® JustCast, Casting chamber, adjustable
Katalognr. 700-0850
Anbieter:  VWR Collection
VWR® JustCast, Casting chamber, adjustable
VWR® JustCast, Casting chamber, adjustable
Replacement gaskets for JustCast casting tray
Preis
30.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
The JustCast system is a flexible and quick system for casting multiple PerfectBlue™ compatible 'mini' gels at the same time, without the need to tape. Adjustable to fit all gel trays featured in the PerfectBlue™ mini gel series, this system comes fitted with an easy to read bubble level and adjustable feet to ensure a level casting of the gel. At any one time, the system can fit three Mini S, two Mini M or two Mini L trays.
Technische Daten
  • Descrizione:
    Replacement gaskets for JustCast casting tray
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..