[EN]TUBE MICRO 1.5ML SCREW CAP PROTEIN L 1 * 1.000 pezzi
Codice catalogo SARS72.703.600
Nome del fornitore: SARSTEDT
[EN]TUBE MICRO 1.5ML SCREW CAP PROTEIN L 1 * 1.000 pezzi
Codice catalogo SARS72.703.600
Nome del fornitore: SARSTEDT
Frequently Bought Together
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Short Thread Vials ND9
Nome del fornitore: VWR Collection
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Microcentrifuge Tubes with Flat Screw Caps
Nome del fornitore: VWR Collection
Lastre TLC in gel di silice 60 supporto in vetro e lastre GLP
Nome del fornitore: Merck
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Nome del fornitore: VWR Collection
Lastre TLC in gel di silice 60, non modificato, supporto in alluminio
Nome del fornitore: Merck
Etanolo 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Snap Cap Vials
Nome del fornitore: VWR Collection
Exhaust filters, V3.0
Nome del fornitore: S.C.A.T.