VWR® Basic, Grembiuli, PE
In rotolo a strappo, bianco, 800×1250 mm
Catalog # 113-9095
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Questi grembiuli monouso realizzati in pellicola di PE.
- Senza lattice di gomma naturale
- Disponibili sfusi o in rotolo a strappo
Lung.×Larg.: 1250×800 mm / 1400×800 mm / 1600×800 mm
Spessore: 20, 50 o 100 µm
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Additional Product Details
TDS VWR® Basic Apron PE Blocked 20 µm TDS VWR® Basic Apron PE Blocked 50 µm TDS VWR® Basic Apron PE Loose 100 µm TDS VWR® Basic Apron PE Loose 20 µm
Datasheet
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- Colore:bianco
- Descrizione:In rotolo a strappo
- Seq:01
- L×L:800×1250 mm