VWR® Basic, Copriscarpe
70 µm, blu, U*
Codice catalogo 113-9090
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Questi copriscarpe monouso sono realizzati in pellicola di CPE.
- Senza lattice di gomma naturale
- Disponibili in diversi colori
Lungh.×Largh.: 410×170 mm
Spessore: 25, 40 o 70 µm
* Taglia unica
Confezione: 10 pezzi a pacchetto, 10 pacchetti a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Ulteriori dettagli sul prodotto
TDS VWR® Basic Shoecover CPE 25 µm TDS VWR® Basic Shoecover CPE 40 µm TDS VWR® Basic Shoecover CPE 70 µm
Scheda dati
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Taglia scarpe:U*
- Colore:blu
- Descrizione:70 µm
- Seq:07