VWR® Basic, Copriscarpe
25 µm, blu, U*
113-9083
Questi copriscarpe monouso sono realizzati in pellicola di CPE.
- Senza lattice di gomma naturale
- Disponibili in diversi colori
Lungh.×Largh.: 410×170 mm
Spessore: 25, 40 o 70 µm
* Taglia unica
: 10 pezzi a pacchetto, 10 pacchetti a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
- Taglia scarpe:U*
- Colore:blu
- Descrizione:25 µm
- Seq:01