VWR® Basic, Copriscarpe
40 µm, giallo, U*
113-9085
Questi copriscarpe monouso sono realizzati in pellicola di CPE.
- Senza lattice di gomma naturale
- Disponibili in diversi colori
Lungh.×Largh.: 410×170 mm
Spessore: 25, 40 o 70 µm
* Taglia unica
: 10 pezzi a pacchetto, 10 pacchetti a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
- Taglia scarpe:U*
- Colore:giallo
- Descrizione:40 µm
- Seq:03