VWR® Basic, Copriscarpe
70 µm, verde, U*
Catalog # 113-9091
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Questi copriscarpe monouso sono realizzati in pellicola di CPE.
- Senza lattice di gomma naturale
- Disponibili in diversi colori
Lungh.×Largh.: 410×170 mm
Spessore: 25, 40 o 70 µm
* Taglia unica
Packaging: 10 pezzi a pacchetto, 10 pacchetti a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Specifications
- Taglia scarpe:U*
- Colore:verde
- Descrizione:70 µm
- Seq:08