VWR® Basic, Maniche protettive
giallo, 400 mm
Catalog # 113-9075
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Queste maniche protettive monouso sono realizzate in pellicola di PE.
- Senza lattice di gomma naturale
- Disponibili in diversi colori
Lungh.×Largh.: 400×200 mm
Spessore: 20 o 40 µm
Packaging: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Documents
Specifications
- Colore:giallo
- Lunghezza:400 mm
- Seq:03