VWR® Basic, Maniche protettive
blu, 400 mm
Codice catalogo 113-9078
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Queste maniche protettive monouso sono realizzate in pellicola di PE.
- Senza lattice di gomma naturale
- Disponibili in diversi colori
Lungh.×Largh.: 400×200 mm
Spessore: 20 o 40 µm
Confezione: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Ulteriori dettagli sul prodotto
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Colore:blu
- Lunghezza:400 mm
- Seq:06