Orders LinkContactUsLinkComponent
BUFFER SOLUTION PH12.00 +0.05 25GRAD 1 * 500 mL
BUFFER SOLUTION PH12.00 +0.05 25GRAD 1 * 500 mL
Codice catalogo REGE1120525TT
Nome del fornitore:   REAGECON
BUFFER SOLUTION PH12.00 +0.05 25GRAD 1 * 500 mL
Codice catalogo REGE1120525TT
Nome del fornitore:  REAGECON
BUFFER SOLUTION PH12.00 +0.05 25GRAD 1 * 500 mL
Price
SFr. 41.10
Log in per disponibilità
1 * 500 mL