SFr. 0.00
Auftragserfassung
Login
/
Registrati
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
[EN]VISO PP FREE CHLORINE, 100 1 * 100 pezzi
Codice catalogo MANA936220
Nome del fornitore:
MACHEREY-NAGEL
Scheda di sicurezza
Espandi l'immagine
[EN]VISO PP FREE CHLORINE, 100 1 * 100 pezzi
Codice catalogo MANA936220
Nome del fornitore:
MACHEREY-NAGEL
Scheda di sicurezza
Informazioni correlate
Documentazione
IFU_Viso PP Free Chlorine, 100.pdf
Scheda di sicurezza
SDS_Viso PP Free Chlorine, 100.pdf
Documentazione
Frequently Bought Together
Ammoniaca soluzione 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ammonio acetato ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio idrossido 98.5-100.5%, in pastiglie, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Kit analitici, test fosfato per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, nitrati, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 10% in soluzione acquosa, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test Ammonio per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, nitriti per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, nitrati per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
[EN]VISO PP TOTAL CHLORINE, 100 1 * 100 pezzi
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL