Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
SPE columns, CHROMABOND® Florisil®

SPE columns, CHROMABOND® Florisil®

Florisil®, PP, 150 - 250 µm, 6 ml, 1000 mg
Codice catalogo MANA730082.250
Nome del fornitore:   MACHEREY-NAGEL
SPE columns, CHROMABOND® Florisil®
Codice catalogo MANA730082.250
Nome del fornitore:  MACHEREY-NAGEL
SPE columns, CHROMABOND® Florisil®
SPE columns, CHROMABOND® Florisil®

Florisil®, PP, 150 - 250 µm, 6 ml, 1000 mg

Price
SFr. 890.00
Log in per disponibilità
1 * 250 ST
Product Details & Documents

CHROMABOND® Florisil® is a magnesium silicate for SPE.

  • High purity magnesium silicate (MgO – SiOH 15:85)
  • Polar phase
  • Alternative selectivity to SiOH

Recommended for polar and aromatic substances like organic tin compounds, aliphatic carboxylic acids, PCBs, and PAHs.

Specifiche
  • Dimensioni particelle:
    150 - 250 µm
  • Capacità:
    6 ml
  • Seq:
    06
  • Peso letto:
    1000 mg
  • Colonna:
    PP
  • Fase:
    Florisil®