Snap ring caps for snap ring vials, N 11
PE, hard, red, center hole, 45° shore A, Silicone white/PTFE red, 1,0 mm
Codice catalogo MANA702095
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Snap ring caps for snap ring vials, N 11
Codice catalogo MANA702095
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Vai a
Product Details & Documents
Ready assembled snap ring closures made of polyethylene are available for the snap ring vials.
- Available as hard cap version in transparent and further colours or as soft cap in light blue for easy handling
- Large choice of septa materials
- Most frequent version are closures with cross-slit silicone/PTFE septum, which supports easy penetration of blunt HPLC needles
Documents
MACHEREY-NAGEL Vials and Caps.pdf
Ulteriori dettagli sul prodotto
Specifiche
- Durezza:45° shore A
- Setto:Silicone white/PTFE red
- Tipo:PE, hard, red, center hole
- Spessore:1,0 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



