Screw caps
65 mm, 1000/1500/2000 ml
Catalog # 215-4246
Supplier: Kautex
Jump to:
Product Details & Documents
In LDPE colore naturale
- Buona resistenza chimica
- Buona resistenza termica
- A tenuta ermetica
Documents
Specifications
- Filettatura:65 mm
- Seq:06
- Per bottiglie:1000/1500/2000 ml