Screw caps
50 mm, 500/750/1000 ml
Codice catalogo 215-4245
Nome del fornitore: Kautex
Vai a
Product Details & Documents
In LDPE colore naturale
- Buona resistenza chimica
- Buona resistenza termica
- A tenuta ermetica
Documents
Specifiche
- Filettatura:50 mm
- Seq:05
- Per bottiglie:500/750/1000 ml