Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps
40 mm, 200/250/300/500 ml
  215-4244
 :   Kautex
Screw caps
  215-4244
 :  Kautex
Screw caps
Screw caps
40 mm, 200/250/300/500 ml
SFr. 97.10
1 * 100 ST
In LDPE colore naturale
  • Buona resistenza chimica
  • Buona resistenza termica
  • A tenuta ermetica
  • Filettatura:
    40 mm
  • Seq:
    04
  • Per bottiglie:
    200/250/300/500 ml