Screw caps
32 mm, 50/100 ml
Codice catalogo 215-4243
Nome del fornitore: Kautex
Vai a
Product Details & Documents
In LDPE colore naturale
- Buona resistenza chimica
- Buona resistenza termica
- A tenuta ermetica
Documents
Specifiche
- Filettatura:32 mm
- Seq:03
- Per bottiglie:50/100 ml