Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Tute, con cappuccio
VWR® Basic, Tute, con cappuccio
blu, 3XL
Codice catalogo 113-9037
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Basic, Tute, con cappuccio
Codice catalogo 113-9037
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR® Basic, Tute, con cappuccio
VWR® Basic, Tute, con cappuccio
blu, 3XL
Price
SFr. 308.00
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Questi tute monouso con cappuccio sono realizzate in PP non tessuto laminato in PE.
  • Cappuccio
  • Chiusura a zip (unidirezionale)
  • Polsi elasticizzati
  • Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Packaging: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Specifiche
  • Taglia dell'abbigliamento:
    3XL
  • Colore:
    blu
  • Cat. No.:
    113-9037
  • Peso:
    40 g/m²
  • Applicazioni per abiti:
    General Purpose|Laboratory