VWR® Basic, Tute, con cappuccio
blu, XL
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Questi tute monouso con cappuccio sono realizzate in PP non tessuto laminato in PE.
- Cappuccio
- Chiusura a zip (unidirezionale)
- Polsi elasticizzati
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Packaging: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Documents
Specifications
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:blu
- Cat. No.:113-9035
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Laboratory