VWR® Basic, Tute, con cappuccio
bianco, XXL
113-9030
Questi tute monouso con cappuccio sono realizzate in PP non tessuto laminato in PE.
- Cappuccio
- Chiusura a zip (unidirezionale)
- Polsi elasticizzati
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Colore:bianco
- Cat. No.:113-9030
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Laboratory