VWR® Basic, Tute, con cappuccio
bianco, XL
Codice catalogo 113-9029
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Questi tute monouso con cappuccio sono realizzate in PP non tessuto laminato in PE.
- Cappuccio
- Chiusura a zip (unidirezionale)
- Polsi elasticizzati
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Documents
CoC Overalls, with hood, VWR® Basic CoC_VWRI113-9027_26320182 CoC_VWRI113_Overalls, with Hood, VWR® Basic VWRI113-9035_04520252.pdf
Food contact certificate F
Ulteriori dettagli sul prodotto
TDS VWR® Coverall Laminated PP Hood with Zip TDS VWR® Coverall Laminated PP Hoods with Zip
Scheda dati
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:bianco
- Cat. No.:113-9029
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Laboratory