VWR® Basic, Tute, con cappuccio
blu, XXL
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Queste tute monouso con cappuccio sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP), un tessuto leggero che offre protezione in ambienti di lavoro sporchi ma non pericolosi.
- Cappuccio
- Chiusura a zip (unidirezionale)
- Polsi elasticizzati
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Documents
CoC VWR Basic Overalls with Hood COC_VWRI113-9015_22920201 coc_VWRI113-9016_11020233 coc_VWRI113-9016_12020256 coc_VWRI113-9016_19120256
More
Food contact certificate F
Ulteriori dettagli sul prodotto
TDS VWR® Basic Coverall Hood with Zip
Scheda dati
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Colore:blu
- Seq:11
- Cat. No.:113-9024
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Laboratory