VWR® Basic, Tute, con cappuccio
blu, S
Catalog # 113-9020
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Queste tute monouso con cappuccio sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP), un tessuto leggero che offre protezione in ambienti di lavoro sporchi ma non pericolosi.
- Cappuccio
- Chiusura a zip (unidirezionale)
- Polsi elasticizzati
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Packaging: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Documents
Specifications
- Taglia dell'abbigliamento:S
- Colore:blu
- Seq:07
- Cat. No.:113-9020
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Laboratory