Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Tute, con cappuccio
VWR® Basic, Tute, con cappuccio
bianco, 3XL
  113-9019
VWR® Basic, Tute, con cappuccio
  113-9019
VWR® Basic, Tute, con cappuccio
VWR® Basic, Tute, con cappuccio
bianco, 3XL
SFr. 275.00
1 * 50 ST
Queste tute monouso con cappuccio sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP), un tessuto leggero che offre protezione in ambienti di lavoro sporchi ma non pericolosi.
  • Cappuccio
  • Chiusura a zip (unidirezionale)
  • Polsi elasticizzati
  • Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Packaging: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
  • Taglia dell'abbigliamento:
    3XL
  • Colore:
    bianco
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    113-9019
  • Peso:
    40 g/m²
  • Applicazioni per abiti:
    General Purpose|Laboratory