VWR® Basic, Tute, con cappuccio
bianco, XL
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Queste tute monouso con cappuccio sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP), un tessuto leggero che offre protezione in ambienti di lavoro sporchi ma non pericolosi.
- Cappuccio
- Chiusura a zip (unidirezionale)
- Polsi elasticizzati
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:bianco
- Seq:04
- Cat. No.:113-9017
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Laboratory