VWR® Basic, Tute, chiusura a zip doppia
bianco, M
Codice catalogo 113-9010
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Queste tute monouso con colletto sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP), un tessuto leggero che offre protezione in ambienti di lavoro sporchi ma non pericolosi.
- Colletto
- Chiusura a zip (doppia direzione)
- Polsi elasticizzati
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Documents
Food contact certificate F
Ulteriori dettagli sul prodotto
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:M
- Colore:bianco
- Seq:01
- Cat. No.:113-9010
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Laboratory|Industrial
- Tipo di chiusura:Con chiusura a zip