Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Tute | Avantor
VWR® Basic, Tute
blu, 3XL
Katalognr. 113-9009
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Basic, Tute
Katalognr. 113-9009
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Basic, Tute
VWR® Basic, Tute
blu, 3XL
Preis
SFr. 119.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Queste tute monouso con colletto sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP), un tessuto leggero che offre protezione in ambienti di lavoro sporchi ma non pericolosi.
  • Colletto
  • Chiusura a zip (unidirezionale)
  • Polsi elasticizzati
  • Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Verpackung: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Technische Daten
  • Taglia dell'abbigliamento:
    3XL
  • Colore:
    blu
  • Seq:
    08
  • Cat. No.:
    113-9009
  • Peso:
    40 g/m²
  • Applicazioni per abiti:
    General Purpose|Laboratory