VWR® Basic, Tute
blu, XL
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Queste tute monouso con colletto sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP), un tessuto leggero che offre protezione in ambienti di lavoro sporchi ma non pericolosi.
- Colletto
- Chiusura a zip (unidirezionale)
- Polsi elasticizzati
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Documents
CoC VWR Overalls coc_VWRI113-9002_12020256 coc_VWRI113-9002_28320258 coc_VWRI113-9003_05120239 coc_VWRI113-9003_28320258
More
Food contact certificate F
Ulteriori dettagli sul prodotto
TDS VWR® Basic Coverall Collar with Zip
Scheda dati
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:blu
- Seq:06
- Cat. No.:113-9007
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Laboratory