VWR® Basic, Camici, chiusura a zip
bianco, XL, 108 cm
Katalognr. 113-9000
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Questi camici monouso sono realizzati in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), un materiale resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Chiusura a zip
- Polsi elasticizzati
- Maniche a raglan
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Documents
Food contact certificate F
Ulteriori dettagli sul prodotto
TDS VWR® Basic Frock Elastic Wrist with Zip
Scheda dati
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Technische Daten
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:bianco
- Lunghezza:108 cm
- Seq:01
- Cat. No.:113-9000
- Genere:Unisex
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Laboratory
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con chiusura a zip