VWR® Basic, Camici
blu, XL, 108 cm
Codice catalogo 113-8999
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Questi camici monouso sono realizzati in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), un materiale resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Allacciatura con bottoni automatici
- Polsi elasticizzati
- Maniche a raglan
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Documents
Food contact certificate F
Ulteriori dettagli sul prodotto
TDS VWR® Basic Frock Elastic Wrist with Snap
Scheda dati
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:blu
- Lunghezza:108 cm
- Seq:04
- Cat. No.:113-8999
- Genere:Unisex
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Laboratory
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione