VWR® Basic, Camici
bianco, XL, 108 cm
Codice catalogo 113-8996
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Questi camici monouso sono realizzati in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), un materiale resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Allacciatura con bottoni automatici
- Polsi elasticizzati
- Maniche a raglan
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Verpackung: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Dokumente
Food contact certificate F
Weitere Produktdetails
TDS VWR® Basic Frock Elastic Wrist with Snap
Technisches Datenblatt
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktliteratur
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:bianco
- Lunghezza:108 cm
- Seq:02
- Cat. No.:113-8996
- Genere:Unisex
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Laboratory
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..