VWR® Basic, Camici per visitatori, SPP, con tasche
bianco, XXL, 112 cm
113-8974
Questi camici per visitatori monouso con colletto sono realizzati in tessuto di SPP non tessuto.
- Chiusura a pressione
- Polsi elasticizzati
- Una tasca sul petto oppure una sul petto e una laterale
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 30 o 40 g/m²
: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Colore:bianco
- Lunghezza:112 cm
- Seq:03
- Cat. No.:113-8974
- Genere:Unisex
- Peso:30 g/m²
- Modello:With 1 pocket
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Laboratory
- Tasche:con tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione