VWR® Basic, Camici per visitatori, SPP, con tasche
bianco, L, 104 cm
Codice catalogo 113-8972
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® Basic, Camici per visitatori, SPP, con tasche
Codice catalogo 113-8972
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Questi camici per visitatori monouso con colletto sono realizzati in tessuto di SPP non tessuto.
- Chiusura a pressione
- Polsi elasticizzati
- Una tasca sul petto oppure una sul petto e una laterale
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 30 o 40 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Documents
Food contact certificate F
Ulteriori dettagli sul prodotto
TDS VWR® Basic Visitor Coat 2 Pockets with Snap 30G SPP TDS VWR® Basic Visitor Coat 2 Pockets with Snap 40G SPP
Scheda dati
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:L
- Colore:bianco
- Lunghezza:104 cm
- Cat. No.:113-8972
- Genere:Unisex
- Peso:30 g/m²
- Modello:With 1 pocket
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Laboratory
- Tasche:con tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione