VWR® Basic, Copriscarpe, SPP
Standard, blu, U*, 170 mm, 410 mm
Codice catalogo 113-8932
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Questi copriscarpe monouso sono realizzati in tessuto di SPP non tessuto.
- Senza lattice di gomma naturale
- Disponibili con suola antiscivolo
L×A: 410×170 mm
Peso: 40 g/m²
* Taglia unica
Confezione: 10 pezzi a pacchetto, 10 pacchetti a sacchetto, 3 sacchetti a confezione.
Documents
Food contact certificate F
Ulteriori dettagli sul prodotto
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Taglia scarpe:U*
- Colore:blu
- Descrizione:Standard
- Altezza:170 mm
- Lunghezza:410 mm
- Seq:02