VWR® Basic, Copribarba
blu
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Questo copribarba monouso è realizzato in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Senza lattice di gomma naturale
- Disponibile nei colori bianco e blu
Peso: 10 g/m²
Packaging: 100 pezzi/sacchetto, 10 sacchetti/confezione.
Documents
CoC VWR® Basic, Beard Covers coc_VWRI113-8902_05120239 coc_VWRI113-8902_19120256 COC_VWRI113-8902_22920201 coc_VWRI113-8902_24120241
More
Food contact certificate F
Ulteriori dettagli sul prodotto
TDS VWR® Basic Beard Cover
Scheda dati
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Colore:blu