Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Cuffie, rilevabili
rosso, 530 mm
  113-8898
VWR® Basic, Cuffie, rilevabili
  113-8898
VWR® Basic, Cuffie, rilevabili
VWR® Basic, Cuffie, rilevabili
rosso, 530 mm
SFr. 83.70
1 * 1.000 ST
Queste cuffie monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Doppio elastico
  • Rilevabili al metal detector, quindi ideali per l'impiego nell'industria alimentare
Peso: 10 g/m²
 : 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
  • Ø:
    530 mm
  • Colore:
    rosso
  • Cat. No.:
    113-8898
  • Peso:
    10 g/m²
  • Applicazioni per abiti:
    General Purpose|Food