Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Cuffie, rilevabili
VWR® Basic, Cuffie, rilevabili
verde, 530 mm
Codice catalogo 113-8897
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Basic, Cuffie, rilevabili
Codice catalogo 113-8897
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR® Basic, Cuffie, rilevabili
VWR® Basic, Cuffie, rilevabili
verde, 530 mm
Price
SFr. 83.70
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Queste cuffie monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Doppio elastico
  • Rilevabili al metal detector, quindi ideali per l'impiego nell'industria alimentare
Peso: 10 g/m²
Packaging: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Specifiche
  • Ø:
    530 mm
  • Colore:
    verde
  • Cat. No.:
    113-8897
  • Peso:
    10 g/m²
  • Applicazioni per abiti:
    General Purpose|Food
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.