VWR® Basic, Cuffie, rilevabili
blu, 530 mm
Codice catalogo 113-8896
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Queste cuffie monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Senza lattice di gomma naturale
- Doppio elastico
- Rilevabili al metal detector, quindi ideali per l'impiego nell'industria alimentare
Peso: 10 g/m²
Confezione: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Documents
Food Contact Certificate
Ulteriori dettagli sul prodotto
TDS Mob Caps, Detectable
Scheda dati
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ø:530 mm
- Colore:blu
- Cat. No.:113-8896
- Peso:10 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Food