VWR® Basic, Cuffie, rilevabili
bianco, 530 mm
Catalog # 113-8895
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Queste cuffie monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Senza lattice di gomma naturale
- Doppio elastico
- Rilevabili al metal detector, quindi ideali per l'impiego nell'industria alimentare
Peso: 10 g/m²
Packaging: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Documents
Food Contact Certificate
Additional Product Details
TDS Mob Caps, Detectable
Datasheet
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- Ø:530 mm
- Colore:bianco
- Cat. No.:113-8895
- Peso:10 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Food