VWR® Basic,Cuffie con elastico
arancione, 580 mm
Codice catalogo 113-8883
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Queste cuffie monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Senza lattice di gomma naturale
- Disponibili in un'ampia gamma di colori
Peso: 10 g/m²
Confezione: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Documents
CoC VWR® Basic Bouffant Caps.pdf
Dichiarazione di conformità
CoC_VWRI113-1459_03200637 COC_VWRI113-1459_03221002 COC_VWRI113-1459_03221003 COC_VWRI113-1459_03231100 COC_VWRI113-1459_03231364
More
Food Contact Certificate
Ulteriori dettagli sul prodotto
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ø:580 mm
- Colore:arancione