Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic,Cuffie con elastico
VWR® Basic,Cuffie con elastico
arancione, 530 mm
Katalognr. 113-8877
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Basic,Cuffie con elastico
Katalognr. 113-8877
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Basic,Cuffie con elastico
VWR® Basic,Cuffie con elastico
arancione, 530 mm
Preis
SFr. 84.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Queste cuffie monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Disponibili in un'ampia gamma di colori
Peso: 10 g/m²
Emballage: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Technische Daten
  • Ø:
    530 mm
  • Colore:
    arancione
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.