VWR® Basic, Cuffie, doppio elastico
giallo, 530 mm
Codice catalogo 113-8866
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
These disposable pleated caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
- Senza lattice di gomma naturale
- Doppio elastico
- Disponibili in un'ampia gamma di colori
Peso: 10 g/m²
Packaging: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Documents
CoC_VWRI113-8863_D9190147 CoC_VWRI113-8863_D9201717 CoC_VWRI113-8863_D9210531 COC_VWRI113-8863_D9220426 COC_VWRI113-8863_D9221000
More
Food Contact Certificate
Additional Product Details
TDS Mob Caps, Double Elastic
Datasheet
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifiche
- Ø:530 mm
- Colore:giallo
- Seq:05