Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Cuffie, doppio elastico
rosso, 530 mm
  113-8865
VWR® Basic, Cuffie, doppio elastico
  113-8865
VWR® Basic, Cuffie, doppio elastico
VWR® Basic, Cuffie, doppio elastico
rosso, 530 mm
57.80 SFr.
1 * 1.000 ST
These disposable pleated caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Doppio elastico
  • Disponibili in un'ampia gamma di colori
Peso: 10 g/m²
Packaging: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
  • Ø:
    530 mm
  • Colore:
    rosso
  • Seq:
    04