Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Cuffie, doppio elastico
VWR® Basic, Cuffie, doppio elastico
bianco, 530 mm
Catalog # 113-8863
Supplier:   VWR Collection
VWR® Basic, Cuffie, doppio elastico
Catalog # 113-8863
Supplier:  VWR Collection
VWR® Basic, Cuffie, doppio elastico
VWR® Basic, Cuffie, doppio elastico
bianco, 530 mm
Price
SFr. 57.80
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These disposable pleated caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Doppio elastico
  • Disponibili in un'ampia gamma di colori
Peso: 10 g/m²
 : 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Specifications
  • Ø:
    530 mm
  • Colore:
    bianco
  • Seq:
    01