VWR® Basic, Cuffie, elastico singolo
verde, 580 mm
Catalog # 113-8858
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Queste cuffie pieghettate monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Senza lattice di gomma naturale
- Elastico singolo
- Disponibili in un'ampia gamma di colori
Peso: 10 g/m²
Packaging: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Documents
Specifications
- Ø:580 mm
- Colore:verde