VWR® Basic, Cuffie, elastico singolo
bianco, 580 mm
Codice catalogo 113-8856
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Queste cuffie pieghettate monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Senza lattice di gomma naturale
- Elastico singolo
- Disponibili in un'ampia gamma di colori
Peso: 10 g/m²
Confezione: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Documents
CoC VWR® Basic Single Elastic Mob Caps CoC_VWRI113-8850_D9210303 CoC_VWRI113-8851_59181359 COC_VWRI113-8856_D9220261 COC_VWRI113-8856_D9230491
Food Contact Certificate
Ulteriori dettagli sul prodotto
TDS Mob Caps, Single Elastic
Scheda dati
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ø:580 mm
- Colore:bianco