Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Cuffie, elastico singolo
verde, 530 mm
  113-8852
VWR® Basic, Cuffie, elastico singolo
  113-8852
VWR® Basic, Cuffie, elastico singolo
VWR® Basic, Cuffie, elastico singolo
verde, 530 mm
SFr. 55.60
1 * 1.000 ST
Queste cuffie pieghettate monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Elastico singolo
  • Disponibili in un'ampia gamma di colori
Peso: 10 g/m²
Verpackung: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
  • Ø:
    530 mm
  • Colore:
    verde