VWR® Basic, Cuffie, elastico singolo
bianco, 530 mm
Katalognr. 113-8850
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Queste cuffie pieghettate monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Senza lattice di gomma naturale
- Elastico singolo
- Disponibili in un'ampia gamma di colori
Peso: 10 g/m²
Verpackung: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Dokumente
CoC VWR® Basic Single Elastic Mob Caps CoC_VWRI113-8850_D9210303 CoC_VWRI113-8851_59181359 COC_VWRI113-8856_D9220261 COC_VWRI113-8856_D9230491
Food Contact Certificate
Weitere Produktdetails
TDS Mob Caps, Single Elastic
Technisches Datenblatt
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktliteratur
Technische Daten
- Ø:530 mm
- Colore:bianco