ASTM precision thermometers, stem type
ASTM S120C, With 3 calibration points, +38,6...+41,4 °C, 0,05 °C, 300 mm, Blue, Total, 6 - 8 mm
Codice catalogo SCNL1202120S/04/3P
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
ASTM precision thermometers, stem type
Codice catalogo SCNL1202120S/04/3P
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
These precision thermometers are available with DAkks calibration certificate.
- Round, white back capillary form
Blue filling, stem type
Confezione: Packed individualy in a square plastic sleeve.
Specifiche
- Ø:6 - 8 mm
- Profondità d'immersione:Total
- Descrizione:ASTM S120C, With 3 calibration points
- Lunghezza:300 mm
- Seq:08
- Divisione:0,05 °C
- Riempimento:Blue
- Range di misura:+38,6...+41,4 °C