Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Vetrini con concavità

Vetrini con concavità

Microscope slides with reaction wells (numbered), blu, 10, 6 mm
  MARI1216691
 :   MARIENFELD
Vetrini con concavità
  MARI1216691
Vetrini con concavità
Vetrini con concavità

Microscope slides with reaction wells (numbered), blu, 10, 6 mm

 
SFr. 572.00
   
1 * 200 ST
 

Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.

  • Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
  • High resistance against solvents

Documents

 
  • N. di pozzetti:
    10
  • Colore:
    blu
  • Descrizione:
    Microscope slides with reaction wells (numbered)
  • Seq:
    22
  • Ø foro:
    6 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..